Få mere at vide
N-(2,6-diethylphenyl)maleimid, 97%
Artikelnummer. 11419107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419107 5 g 5g
11409107 1 g 1g
11429107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20656.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 38167-72-5 | C14H15NO2 | 229,279 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38167-72-5
Molekylær formel C14H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 229.279
MDL nummer MFCD00173826
InChI nøgle LNOKVKHZEYOLIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-diethylphenyl maleimide, 1-2,6-diethylphenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2,6-diethylphenyl azoline-2,5-dione, acmc-1ctvb, cyto10h11, maybridge1_007020, 1h-pyrrole-2, 1-2,6-diethylphenyl, 1h-pyrrole-2,5-dione,1-2,6-diethylphenyl
PubChem CID 300890
IUPAC navn 1-(2,6-diethylphenyl)pyrrol-2,5-dion
SMIL CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N2C(=O)C=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Mængde 5 g
Formel vægt 229.28
Procent renhed 97%