missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2,6-Dichlorophenyl)-carbonimidic Dichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,6-Dichlorophenyl)-carbonimidic Dichloride |
| CAS | 21709-18-2 |
| Molekylær formel | C7H3Cl4N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2,6-Dichlorophenyl)carbonimidic Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl4N/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H |
| SMIL | Cl/C(Cl)=N/C1=C(Cl)C=CC=C1Cl |
| IUPAC navn | 1,1-dichloro-N-(2,6-dichlorophenyl)methanimine |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.92 |
| Formel vægt | 240.902 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?