Få mere at vide
N-(2,6-dichlorophenyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30138091
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138091 25 g
17901015 5 g
17901825 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43406025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15307-93-4
Molekylær formel C12 H9 Cl2 N
Molekylvægt (g/mol) 238.11
Synonym 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-;dichloroaniline
IUPAC navn 2,6-dichloro-N-phenylanilin
SMIL Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorodiphenylamine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
Formel vægt 237.0112