missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[2-[6-(Benzyloxy)-5-methoxyindol-3-yl]ethyl]acetamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[6-(Benzyloxy)-5-methoxyindol-3-yl]ethyl]acetamide-d4 |
| CAS | 69533-62-6 |
| Molekylær formel | C20H18D4N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[2-[5-Methoxy-6-(phenylmethoxy)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O3/c1-14(23)21-9-8-16-12-22-18-11-20(19(24-2)10-17(16)18)25-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10-12,22H,8-9,13H2,1-2H3,(H,21,23)/i8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2cc(OCc3ccccc3)c(OC)cc12 |
| IUPAC navn | N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-methoxy-6-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.42 |
| Formel vægt | 342.1881 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?