Få mere at vide
N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine N-Oxide), Mikromol™
Beskrivelse
N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine N-Oxide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranitidine N-Oxide |
| CAS | 73857-20-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ranitidine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C13 H22 N4 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride Imp. E (EP), Ranitidine Imp. E (EP), N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine N-Oxide, AH 20199X, Ph Eur Ranitidine Impurity E, Ranitidine N-oxide (AH20199), N-oxide (AH 20199X), Ranitidine Hydrochloride Impurity E, Ranitidine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(C[N+](C)(C)[O-])cc1 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1-[5-[2-[[1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino]ethylsulfanylmethyl]furan-2-yl]methanamine oxide |
| Vis mere |