Få mere at vide
N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxamide (Dihydrodutasteride), Mikromol™
Beskrivelse
N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxamide (Dihydrodutasteride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydro Dutasteride |
| CAS | 164656-22-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dihydro Dutasteride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H32 F6 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrostane-17-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-, (5α,17β)-, (5α,17β)-N-[(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androstane-17-carboxamide, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, Dihydrodutasteride, N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,13,15-17,19,21H,4,6-12H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)N[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| IUPAC navn | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,9,9b,10,11-tetradecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide |
| Vis mere |