Få mere at vide
N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod |
| CAS | 2147726-86-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C37H59NO4 |
| Synonym | 2-((1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)amino)-4-(4-octylphenyl)butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C37H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-31-17-21-33(22-18-31)25-26-35(36(41)42)38-37(29-39,30-40)28-27-34-23-19-32(20-24-34)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,35,38-40H,3-16,25-30H2,1-2H3,(H,41,42) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(C(NC(CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1)(CO)CO)CCC2=CC=C(CCCCCCCC)C=C2)=O |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |