Få mere at vide
N-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]-formamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]-formamide |
| CAS | 126002-14-0 |
| Molekylær formel | C11H15NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Formoterol Impurity 23 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12-8-13)7-10-3-5-11(14-2)6-4-10/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | O=CNC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C |
| IUPAC navn | N-(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.11 |