Få mere at vide
N-{2-[(4-Hydroxyphenyl)sulfanyl]ethyl}acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-[(4-Hydroxyphenyl)sulfanyl]ethyl)acetamide |
| CAS | 91281-32-2 |
| Molekylær formel | C10H13NO2S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-8(12)11-6-7-14-10-4-2-9(13)3-5-10/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)NCCSc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | N-[2-(4-hydroxyphenyl)sulfanylethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.28 |
| Formel vægt | 211.0667 |