Få mere at vide
N-[2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl]-3,4-bis(phenylmethoxy)benzeneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl]-3,4-bis(phenylmethoxy)benzeneacetamide |
| CAS | 138645-00-8 |
| Molekylær formel | C31H31NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H31NO5/c1-35-29-18-23(12-14-27(29)33)16-17-32-31(34)20-26-13-15-28(36-21-24-8-4-2-5-9-24)30(19-26)37-22-25-10-6-3-7-11-25/h2-15,18-19,33H,16-17,20-22H2,1H3,(H,32,34) |
| SMIL | COC1=C(C=CC(CCNC(CC2=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C(C=C2)OCC4=CC=CC=C4)=O)=C1)O |
| IUPAC navn | 2-(3,4-bis(benzyloxy)phenyl)-N-(4-hydroxy-3-methoxyphenethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 497.58 |
| Formel vægt | 497.22 |