Få mere at vide
N-[2-(4-Ethoxyphenyl)acetyl]glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(4-Ethoxyphenyl)acetyl]glycine |
| CAS | 1098362-68-5 |
| Molekylær formel | C12H15NO4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-2-17-10-5-3-9(4-6-10)7-11(14)13-8-12(15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | O=C(CNC(CC1=CC=C(C=C1)OCC)=O)O |
| IUPAC navn | (2-(4-ethoxyphenyl)acetyl)glycine |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.25 |
| Formel vægt | 237.1 |