Få mere at vide
N-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)-3-methylbutanamide |
| CAS | 132679-61-9 |
| Molekylær formel | C11 H13 F N4 O5 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, (S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide, N-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-valinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)-3-methylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.243 |
| Formel vægt | 300.087 |