Få mere at vide
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine |
| CAS | 33089-74-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | N-Methyl-N'-(2,4-xylyl)formamidine, N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3/h4-7H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMIL | CN\C=N\c1ccc(C)cc1C |
| Vis mere |