Få mere at vide
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313696
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313696 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313696 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12738000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine
CAS 33089-74-6
Analyt- eller komponentnavne N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 N2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-Methyl-N'-(2,4-xylyl)formamidine, N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3/h4-7H,1-3H3,(H,11,12)
SMIL CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
IUPAC navn N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 162.1157 g/mol