missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N’-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylformamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylformamide Hydrochloride |
| CAS | 51550-40-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methanimidamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methyl-, hydrochloride (1:1), Methanimidamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methyl-, monohydrochloride (9CI), Danjiami, Monocarboxoldehyde, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N'-methylmethanimidamide hydrochloride, N-Methyl-N'-(2,4-xylyl)formamidine hydrochloride, N'-(2,4-Xylyl)-N-methylformamidine hydrochloride, Semiamitraz chloride, U 40481A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H |
| SMIL | Cl.CN\C=N\c1ccc(C)cc1C |
| IUPAC navn | N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.69 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?