Få mere at vide
N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylformamide Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30370495
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30370495 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30370495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47692525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylformamide Hydrochloride
CAS 51550-40-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H14 N2 . Cl H
Mængde 25 mg
Synonym Methanimidamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methyl-, hydrochloride (1:1), Methanimidamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methyl-, monohydrochloride (9CI), Danjiami, Monocarboxoldehyde, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N'-methylmethanimidamide hydrochloride, N-Methyl-N'-(2,4-xylyl)formamidine hydrochloride, N'-(2,4-Xylyl)-N-methylformamidine hydrochloride, Semiamitraz chloride, U 40481A
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
SMIL Cl.CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
IUPAC navn N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 198.69
Formel vægt 198.0924
Procent renhed >95