Få mere at vide
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide, TRC
Artikelnummer. 18032320
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18032320 1 g
18000740 100 mg
17959709 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4767201G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60397-77-5
Molekylær formel C9 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Synonym Formamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide, 2,4-Dimethylformanilide, 2,4-Dimethylphenylformamide, BTS 27919, N-Formyl-2,4-dimethylaniline, NSC 406488, o,p-Dimethylformanilide, Form-2',4'-xylidide
IUPAC navn N-(2,4-dimethylphenyl)formamide
SMIL Cc1ccc(NC=O)c(C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Form-2',4'-Xylidide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Formel vægt 149.0841