Få mere at vide
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9, TRC
Artikelnummer. 30240726
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30240726 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47672210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9
CAS 1801691-99-5
Molekylær formel C9H2D9NO
Mængde 10 mg
Synonym 2,4-Dimethylformanilide-d9, 2,4-Dimethylphenylformamide-d9, BTS 27919-d9, NSC 406488-d9;
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NC=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Molekylvægt (g/mol) 158.25
Formel vægt 158.1406