missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9, TRC

Artikelnummer. 30373971
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373971 1 mg
30372194 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4767221MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1801691-99-5
Molekylær formel C9H2D9NO
Molekylvægt (g/mol) 158.25
Synonym 2,4-Dimethylformanilide-d9, 2,4-Dimethylphenylformamide-d9, BTS 27919-d9, NSC 406488-d9
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NC=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D
Formel vægt 158.1406
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.