Få mere at vide
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327163
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30327163 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30327163 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV12737000AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Form-2',4'-Xylidide
CAS 60397-77-5
Analyt- eller komponentnavne Form-2',4'-Xylidide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Form-2',4'-xylidide, Amitraz Imp. B (BP), Amitraz Related Compound A, Amitraz Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(NC=O)c(C)c1
IUPAC navn N-(2,4-dimethylphenyl)formamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Mængde 5 ml
Formel vægt 149.0841 g/mol