Få mere at vide
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Form-2',4'-Xylidide |
| CAS | 60397-77-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Form-2',4'-Xylidide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Form-2',4'-xylidide, Amitraz Imp. B (BP), Amitraz Related Compound A, Amitraz Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1ccc(NC=O)c(C)c1 |
| Vis mere |