Få mere at vide
N-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 67669-19-6 |
| Molekylær formel | C8 H7 Cl2 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2NO2/c1-4(12)11-7-3-8(13)6(10)2-5(7)9/h2-3,13H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)Nc1cc(O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | N-(2,4-dichloro-5-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.053 |
| Formel vægt | 218.985 |