Få mere at vide
N-[2-[(4-chlorophenyl)thio]phenyl]-carbamic Acid Phenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[(4-chlorophenyl)thio]phenyl]-carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 1544636-74-9 |
| Molekylær formel | C19H14ClNO2S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14ClNO2S/c20-14-10-12-16(13-11-14)24-18-9-5-4-8-17(18)21-19(22)23-15-6-2-1-3-7-15/h1-13H,(H,21,22) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC=C1SC2=CC=C(C=C2)Cl)OC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | Phenyl (2-((4-Chlorophenyl)thio)phenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.84 |
| Formel vægt | 355.04 |