Få mere at vide
N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbaminsyre tert-butylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 258262-54-3 |
| Molekylær formel | C13H20N2O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (4-Sulfamoylphenethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O4S/c1-13(2,3)19-12(16)15-9-8-10-4-6-11(7-5-10)20(14,17)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)(H2,14,17,18) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]carbamat. |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.37 |
| Formel vægt | 300.1144 |