Få mere at vide
N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]-N,N-dimethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577474
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10577474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10133533 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51514DA
Kemiske identifikatorer
CAS 62345-76-0
Molekylær formel C10H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD07801177
InChI nøgle CCCVQPGAXZNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy aniline, 4-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, 4-2-dimethylaminoethoxy aniline, n-2-4-aminophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, benzenamine,4-2-dimethylamino ethoxy, 2-4-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-dimethoxyaminoethoxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy-aniline
PubChem CID 6484655
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]anilin
SMIL CN(C)CCOC1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-N, N-dimethylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 180.25
Procent renhed 95%