Få mere at vide
N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]-N,N-dimethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133533
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133533 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10577474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133533 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51514CB
Request Bulk or Custom Format
Identificatori chimici
CAS 62345-76-0
Molekylær formel C10H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD07801177
InChI nøgle CCCVQPGAXZNTIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy aniline, 4-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, 4-2-dimethylaminoethoxy aniline, n-2-4-aminophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, benzenamine,4-2-dimethylamino ethoxy, 2-4-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-dimethoxyaminoethoxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy-aniline
PubChem CID 6484655
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]anilin
SMIL CN(C)CCOC1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-N, N-dimethylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.25
Procent renhed 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.