Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, 2, 3-Trimethyl-2-isopropylbutamide |
| Smeltepunkt | 58.0°C to 61.0°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15,9887 |
| Formel vægt | 171.28 |
Sikkerhed og håndtering
- N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.