Få mere at vide
N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Artikelnummer. 10384742 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10384742
Brand: Thermo Scientific Acros 421930250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51115-67-4 | C10H21NO | 171.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51115-67-4
Molekylær formel C10H21NO
Molekylvægt (g/mol) 171.28
MDL nummer MFCD00130070
InChI nøgle RWAXQWRDVUOOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutyramide, 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutanamide, trimethyl isopropyl butanamide, methyl diisopropyl propionamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl butanamide, unii-6qop5a9489, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutamide, butanamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl, n,2,3-trimethyl-2-propan-2-yl butanamide
PubChem CID 65300
IUPAC navn N,2,3-trimethyl-2-propan-2-ylbutanamid
SMIL CNC(=O)C(C)(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, 2, 3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Smeltepunkt 58.0°C to 61.0°C
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,9887
Formel vægt 171.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.