Få mere at vide
N-[2-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-4-(phenylmethoxy)benzeneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-4-(phenylmethoxy)benzeneacetamide |
| CAS | 132257-11-5 |
| Molekylær formel | C31H31NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 131667 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H31NO4/c1-34-30-20-25(14-17-29(30)36-23-27-10-6-3-7-11-27)18-19-32-31(33)21-24-12-15-28(16-13-24)35-22-26-8-4-2-5-9-26/h2-17,20H,18-19,21-23H2,1H3,(H,32,33) |
| SMIL | COc1cc(CCNC(=O)Cc2ccc(OCc3ccccc3)cc2)ccc1OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | N-[2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.58 |
| Formel vægt | 481.2253 |