Få mere at vide
N-[2-[(3-Hydroxyphenyl)methylamino]ethyl]-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[(3-Hydroxyphenyl)methylamino]ethyl]-acetamide |
| CAS | 203580-73-8 |
| Molekylær formel | C11H16N2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-9(14)13-6-5-12-8-10-3-2-4-11(15)7-10/h2-4,7,12,15H,5-6,8H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)NCCNCc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | N-[2-[(3-hydroxyphenyl)methylamino]ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.26 |
| Formel vægt | 208.1212 |