missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2,3-Dimethylphenyl) Mefenamic Acid Carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30377674
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377674 1 g
30378556 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4779451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21122-68-9
Molekylær formel C23 H24 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 344.45
Synonym N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide, Mefenamic Acid Imp. B (EP)
IUPAC navn 2-(2,3-dimethylanilino)-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
SMIL Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Nc3cccc(C)c3C)c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C23H24N2O/c1-15-9-7-13-20(17(15)3)24-22-12-6-5-11-19(22)23(26)25-21-14-8-10-16(2)18(21)4/h5-14,24H,1-4H3,(H,25,26)
Formel vægt 344.1889
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.