missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(2,3-Dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,3-Dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide |
| CAS | 2183900-02-7 |
| Molekylær formel | C13H19NO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)12(15)14-9-7-6-8-10(16-4)11(9)17-5/h6-8H,1-5H3,(H,14,15) |
| SMIL | COc1cccc(NC(=O)C(C)(C)C)c1OC |
| IUPAC navn | N-(2,3-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.3 |
| Formel vægt | 237.1365 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?