Få mere at vide
N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethyl)-n-methylamine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethyl)-n-methylamine hydrochloride |
| CAS | 852227-85-1 |
| Molekylær formel | C10H14ClNO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Ylmethyl)-N-Methylamine, Hcl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-7-8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCc1ccc2OCCOc2c1 |
| IUPAC navn | 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-N-methylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.68 |
| Formel vægt | 215.0713 |