Få mere at vide
N-{[2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183084
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183084 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10183084 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46746DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-{[2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 864068-99-5
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H11ClN2S
MDL nummer MFCD08690268
Mængde 1 g
Synonym 4-thiazolemethanamine,2-3-chlorophenyl-n-methyl, 2-3-chlorophenyl-4-methylamino methyl-1,3-thiazole, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl methyl amine, 1-2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 2-3-chlorophenyl 1,3-thiazol-4-yl methyl methylamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethylamine, n-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl-n-methylamine
InChI nøgle YHQACXKNKUPSSA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CSC(=N1)C2=CC(=CC=C2)Cl
IUPAC navn 1-[2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]-N-methylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 238.733
PubChem CID 18525799
Formel vægt 238.74
Procent renhed 90%