missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[2-(3-Acetyl-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, TRC

Artikelnummer. 30316263
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316263 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1656155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-(3-Acetyl-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide
CAS 166526-96-1
Molekylær formel C17H19NO3
Mængde 5 mg
Synonym N-[2-(3Aacetyl-7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, N-[2-(3-Acetyl-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C17H19NO3/c1-11(19)15-8-13-4-5-16(21-3)10-17(13)14(9-15)6-7-18-12(2)20/h4-5,8-10H,6-7H2,1-3H3,(H,18,20)
SMIL O=C(C)NCCC1=C2C(C=CC(OC)=C2)=CC(C(C)=O)=C1
IUPAC navn N-(2-(3-acetyl-7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 285.34
Formel vægt 285.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.