missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-L-alanine |
| CAS | 208124-34-9 |
| Molekylær formel | C11H11F2NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3,5-Difluorophenylacetyl-(S)-alanine, N-[(3,5-Difluorophenyl)acetyl]-(S)-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F2NO3/c1-6(11(16)17)14-10(15)4-7-2-8(12)5-9(13)3-7/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.21 |
| Formel vægt | 243.0707 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?