Få mere at vide
N-[2-(3,4-Dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexancarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30136668
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136668 50 mg
30009955 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45008050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125273-88-3
Molekylær formel C19 H22 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 342.39
Synonym N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP)
IUPAC navn N-formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2-yl)ethyl] cyclohexancarboxamid
SMIL O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
Formel vægt 342.158