Få mere at vide
N-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-3,4,5-trimethoxybenzeneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-3,4,5-trimethoxybenzeneacetamide |
| CAS | 37481-62-2 |
| Molekylær formel | C33H35NO6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35NO6/c1-36-30-19-27(20-31(37-2)33(30)38-3)21-32(35)34-17-16-24-14-15-28(39-22-25-10-6-4-7-11-25)29(18-24)40-23-26-12-8-5-9-13-26/h4-15,18-20H,16-17,21-23H2,1-3H3,(H,34,35) |
| SMIL | COc1cc(CC(=O)NCCc2ccc(OCc3ccccc3)c(OCc4ccccc4)c2)cc(OC)c1OC |
| IUPAC navn | N-[2-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 541.63 |
| Formel vægt | 541.2464 |