Få mere at vide
N-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]benzoylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]benzoylamine |
| CAS | 1323864-93-2 |
| Molekylær formel | C16H17NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Benzoyl-2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine, N-[2-(o-Methoxyphenoxy)ethyl]benzoylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3/c1-19-14-9-5-6-10-15(14)20-12-11-17-16(18)13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | COc1ccccc1OCCNC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.31 |
| Formel vægt | 271.1208 |