Få mere at vide
N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea, Mikromol™
Artikelnummer. 30051412
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051412 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051412 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0220.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea
CAS 82586-81-0
Analyt- eller komponentnavne N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H20 N4 O S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nizatidine Imp. I (EP), N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methylurea, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methylurea, Nizatidine Impurity I
InChI formel InChI=1S/C11H20N4OS2/c1-12-11(16)13-4-5-17-7-9-8-18-10(14-9)6-15(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,16)
SMIL CNC(=O)NCCSCc1csc(CN(C)C)n1
IUPAC navn 1-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-3-methylurea
Molekylvægt (g/mol) 288.43
Mængde 50 mg
Formel vægt 288.1079 g/mol