Få mere at vide
N-(2,2-Dimethoxyethyl)prop-2-enamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,2-Dimethoxyethyl)prop-2-enamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-4-6(9)8-5-7(10-2)11-3/h4,7H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 159.0895 |