Få mere at vide
N-(2,2-Dimethoxyethyl)ammeline, TRC
Artikelnummer. 30375916
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30375916 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30375916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460630250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,2-Dimethoxyethyl)ammeline
CAS 67410-53-1
Molekylær formel C7H13N5O3
Mængde 250 mg
Synonym 4-Amino-6-[(2,2-dimethoxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C7H13N5O3/c1-14-4(15-2)3-9-6-10-5(8)11-7(13)12-6/h4H,3H2,1-2H3,(H4,8,9,10,11,12,13)
SMIL COC(CNC1=NC(=O)N=C(N)N1)OC
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Formel vægt 215.1018