Få mere at vide
N-(2,2-diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283562
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10283562 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10130892 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283562 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S09640CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 113825-05-1
Molekylær formel C11H19NO2S
Molekylvægt (g/mol) 229.338
MDL nummer MFCD00173734
InChI nøgle YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethanamine, 2-thiophenemethanamine,n-2,2-diethoxyethyl, n-2,2-diethoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxyethyl thiophen-2-ylmethyl amine, acmc-20mj4j, 2,2-diethoxyethyl 2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethaneamine, 2,2-bis ethyloxy-n-2-thienylmethyl ethanamine, n-2,2-diethyoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine
PubChem CID 2795396
IUPAC navn 2,2-diethoxy-N-(thiophen-2-ylmethyl)ethanamin
SMIL CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2, 2-diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 229.34
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.