Få mere at vide
N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindol-4-yl]-acetamide |
| CAS | 1421593-80-7 |
| Molekylær formel | C15H15N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyl Lenalidomide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4/c1-8(19)16-11-4-2-3-9-10(11)7-18(15(9)22)12-5-6-13(20)17-14(12)21/h2-4,12H,5-7H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20,21) |
| SMIL | CC(=O)Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.3 |
| Formel vægt | 301.1063 |