Få mere at vide
N-[2-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethyl]-2,2,2-trifluoroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethyl]-2,2,2-trifluoroacetamide |
| CAS | 187389-19-1 |
| Molekylær formel | C12H14F3NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F3NO3/c1-18-9-3-4-10(19-2)8(7-9)5-6-16-11(17)12(13,14)15/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(CCNC(=O)C(F)(F)F)c1 |
| IUPAC navn | N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.24 |
| Formel vægt | 277.0926 |