missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-formamide, TRC

Artikelnummer. 30375223
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375223 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4365605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
CAS 911805-54-4
Molekylær formel C16 H13 Cl4 N O2
Mængde 5 mg
Synonym N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl4NO2/c17-11-2-1-10(14(19)5-11)8-23-16(7-21-9-22)13-4-3-12(18)6-15(13)20/h1-6,9,16H,7-8H2,(H,21,22)
SMIL Clc1ccc(COC(CNC=O)c2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn N-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]formamide
Molekylvægt (g/mol) 393.09
Formel vægt 390.97
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.