missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-formamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| CAS | 911805-54-4 |
| Molekylær formel | C16 H13 Cl4 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl4NO2/c17-11-2-1-10(14(19)5-11)8-23-16(7-21-9-22)13-4-3-12(18)6-15(13)20/h1-6,9,16H,7-8H2,(H,21,22) |
| SMIL | Clc1ccc(COC(CNC=O)c2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | N-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.09 |
| Formel vægt | 390.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?