Få mere at vide
N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17923256
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923256 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0281.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
CAS 911805-54-4
Analyt- eller komponentnavne N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H13 Cl4 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)-methoxy]ethyl]formamide
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl4NO2/c17-11-2-1-10(14(19)5-11)8-23-16(7-21-9-22)13-4-3-12(18)6-15(13)20/h1-6,9,16H,7-8H2,(H,21,22)
SMIL Clc1ccc(COC(CNC=O)c2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn N-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]formamide
Molekylvægt (g/mol) 393.09
Mængde 25 mg
Formel vægt 390.97 g/mol