Få mere at vide
N-(2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl)propan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl)propan-1-amine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14Cl3NO/c1-2-3-15-4-5-16-11-9(13)6-8(12)7-10(11)14/h6-7,15H,2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 281.0141 |
| Procent renhed | >95% |