Få mere at vide
N-(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Nortilidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Nortilidine |
| CAS | 1246820-84-7 |
| Molekylær formel | C19H22Cl3NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | trans-1-phenyl-N-methyl-2-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]amino]-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22Cl3NO4/c1-3-26-16(24)18(14-9-5-4-6-10-14)12-8-7-11-15(18)23(2)17(25)27-13-19(20,21)22/h4-7,9-11,15H,3,8,12-13H2,1-2H3/t15-,18-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@H]1N(C)C(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl (1R,2R)-2-[methyl(2,2,2-trichloroethoxycarbonyl)amino]-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.74 |
| Formel vægt | 433.0614 |