Få mere at vide
N-(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Nortilidine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl] Nortilidine-d3 |
| CAS | 1246820-72-3 |
| Molekylær formel | C19H19D3Cl3NO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | trans-1-phenyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]amino]-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22Cl3NO4/c1-3-26-16(24)18(14-9-5-4-6-10-14)12-8-7-11-15(18)23(2)17(25)27-13-19(20,21)22/h4-7,9-11,15H,3,8,12-13H2,1-2H3/t15-,18-/m1/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N([C@@H]1C=CCC[C@@]1(C(=O)OCC)c2ccccc2)C(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | ethyl (1R,2R)-1-phenyl-2-[2,2,2-trichloroethoxycarbonyl(trideuteriomethyl)amino]cyclohex-3-ene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.76 |
| Formel vægt | 436.0803 |