Få mere at vide
N-[2-[2-(2-klor-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]acetamid (>90%), TRC
Artikelnummer. 30358640
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358640 50 mg
30350322 10 mg
30352424 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC54613050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66557-45-7
Molekylær formel C18H19ClN6O5
Molekylvægt (g/mol) 434.83
Synonym Acetamide, N-[2-[2-(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]-, Acetamide, N-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- (9CI), Disperse Violet 93 (Cl derivative)
IUPAC navn N-[2-[(E)-(2-klor-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]acetamid
SMIL CCN(CC)c1ccc(N=Nc2c(Cl)cc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(NC(=O)C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disperse Violet 93 (Cl derivative)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19ClN6O5/c1-4-23(5-2)12-6-7-15(16(9-12)20-11(3)26)21-22-18-14(19)8-13(24(27)28)10-17(18)25(29)30/h6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,20,26)
Formel vægt 434.1105